D(+)-Glucose monohydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
6887.1 6887.2 6887.5
ROTH6887.1EA 0 DKK
ROTH6887.1 ROTH6887.2 ROTH6887.5
D(+)-Glucose monohydrat
D(+)-Glucose monohydrat
Formel: C₆H₁₂O₆·H₂O
Smeltepunkt: 83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149450
CAS-nummer: 14431-43-7
EINECS: 200-075-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9ea2af2ca62ca94d86809070593a60aafd8cd1b&vid=e549b499dca7fb95811640efad1429268c8f6d8b&prid=web&clid=SAPDAM