D(+)-Maltose monohydrat, Millipore®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05912.0025
1.05912.0100
1.05912.9999
1.05912.0025EA
546
DKK
1.05912.0025
1.05912.0100
1.05912.9999
D(+)-Maltose monohydrat, Millipore®
D(+)-Maltose monohydrat
Formel:
C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O Smeltepunkt: 160…165 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00149343 CAS-nummer: 6363-53-7 EINECS: 200-716-5 Merck Index: 13,05736 |