D(+)-Maltose monohydrat, Millipore®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Maltobiose hydrate, Malt Sugar, beta-Maltose monohydrate, Maltose monohydrate, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal hydrate, 4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose hydrate
MQ100
1.05912.0025 1.05912.0100 1.05912.9999
1.05912.0025EA 546 DKK
1.05912.0025 1.05912.0100 1.05912.9999
D(+)-Maltose monohydrat, Millipore®
D(+)-Maltose monohydrat
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Molekylvægt: 360.32 g/mol
Smeltepunkt: 160…165 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149343
CAS-nummer: 6363-53-7
EINECS: 200-716-5
Merck Index: 13,05736
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f861d7adf53134a0c485b5942d3be34c4d0b571&vid=16e5c4425a7a8e158a4200470a45483c7ff5781e&prid=web&clid=SAPDAM