cis-Platin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Platinol, cis-Diaminodichloroplatinum(II), cis-Diamminedichloroplatinum (II), cis-Dichlorodiammine platinum(II), Cisplatin, cis-Diamineplatinum(II) dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.24510.0100 8.24510.0500
8.24510.0100EA 504 DKK
8.24510.0100 8.24510.0500
cis-Platin for synthesis, Sigma-Aldrich®
cis-Platin
Formel: H₆Cl₂N₂Pt
Massefylde: 3,738 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011623
CAS-nummer: 15663-27-1
EINECS: 239-733-8
UN nummer: 3288
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02341
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 2.5 g/l (20 °C)
Molar Mass 300.05 g/mol
Bulk Density 850 kg/m3
Density 3.7 g/cm3 (20 °C)