cis-Platin 99.99% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
193762500 193760010 193760050
ACRO193762500EA 1120 DKK
ACRO193762500 ACRO193760010 ACRO193760050
cis-Platin 99.99% (trace metals basis)
cis-Platin
Formel: H₆Cl₂N₂Pt
Smeltepunkt: 277 °C
Massefylde: 3,738 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011623
CAS-nummer: 15663-27-1
EINECS: 239-733-8
UN nummer: 3288
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02341
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to orange Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay 64.0 to 66.0 % (Pt)
Total trace metal impurities ≤0.01 %