Bortrifluorid diethyl ether kompleks til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01647.0250 8.01647.1000 8.01647.9025 8.01647.9060
8.01647.0250EA 520 DKK
8.01647.0250 8.01647.1000 8.01647.9025 8.01647.9060
Bortrifluorid diethyl ether kompleks til syntese, Sigma-Aldrich®
Bortrifluorid diethyl ether kompleks
Formel: C₄H₁₀BF₃O
Kogepunkt: 126 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –60 °C
Massefylde: 1,125 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 59 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013194
CAS-nummer: 109-63-7
EINECS: 203-689-8
UN nummer: 2604
ADR: 8 (3),I
Merck Index: 13,01340
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Density 1.013 g/cm3 (20 °C)
pH 0.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material