Benzalkoniumchlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C8-18-alkyldimethyl-, chlorider
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21944.0100 8.21944.0500
8.21944.0100EA 221 DKK
8.21944.0100 8.21944.0500
Benzalkoniumchlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Benzalkoniumchlorid
Formel: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
Smeltepunkt: 29…34 °C
Massefylde: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00145757
CAS-nummer: 63449-41-2
EINECS: 264-151-6
UN nummer: 1759
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 37 - 41 °C
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 115 °C
pH 6 - 8 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Benzyldimethylalkylammonium chloride
Hill Formula [RN(CH3)2CH2C6H5]Cl