Benzalkoniumchlorid
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C8-18-alkyldimethyl-, chlorider
41339.14
41339.22
41339.36
41339.14EA
447
DKK
41339.14
41339.22
41339.36
Benzalkoniumchlorid
Benzalkoniumchlorid
CAS No.: 63449-41-2
Molecular Formula: C6H5CH2N(CH3)2RCl
Physical Form: Semi-solid/solid, R=C8H17 to C18H37
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,1059
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00145757
Cationic surface active agent
Formel:
C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇) Smeltepunkt: 29…34 °C Massefylde: 0.98 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00145757 CAS-nummer: 63449-41-2 EINECS: 264-151-6 UN nummer: 2923 ADR: 8 III |