VWR® shiroGEL, Horisontale elektroforesesystemer
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
700-0250EA 3860 DKK
700-0250 700-0253 700-0255
VWR® shiroGEL, Horisontale elektroforesesystemer
Elektroforesesystemer Horisontale Gelelektroforesesystemer
shiroGEL horisontale elektroforesesystemer og tilbehør er udviklet til men og sikker brug, og er bygget til at kunne holde til sliddet ved daglig brug. For at sikre mod lækager er gelkar og gelbakker støbt i tyk akryl. UV-transparente gelbakker hjælper til visualisering af prøverne. Kassetter beskytter elektroderne og gør udskiftning nemt. Gelstøbning er enkelt ved hjælp af de robuste støbningsindløb af gummi. Slots i bakkernes sider gør det nemt at placere kammene. Kammenes todelte design giver den vertikale indstilling, så brugeren har kontrol over brøndenes dybde. De kamme, som leveres sammen med systemerne, er 1,5 mm tykke. Der fås flere kamme, herunder nogle, som er kompatible med multikanalpipetter og med forskellig tykkelse. "EasyLift" låget på gelkarret er let at tage af ved hjælp af sidefligene og trykpunkterne. Låget er hvælvet for at hindre, at kondens drypper ned på gelen, og det er omgivet af en drypring til opsamling af kondens, så bufferkoncentrationen opretholdes.
  • Støbt, holdbar konstruktion
  • Indløbsporte af gummi, så der ikke kræves tape ved gelstøbning
  • 'EasyLift' sikkerhedslåg med buffergenindvindingssystem, så bufferkoncentrationen opretholdes
*kompatibel med multikanalspipetter
Leveringsinformation: Komplet system inklusive UV-transparent gelbakke leveres med beholder, låg, elektroder og 1,5 mm kamme.