Phenanthren-D10 (98% D)
Leverandør: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Phenanthrene-[²H₁₀]
DLM-371-0.1 DLM-371-1
CAMBDLM-371-0.1EA 0 DKK
CAMBDLM-371-0.1 CAMBDLM-371-1
Phenanthren-D10 (98% D)
Phenanthren-D10
Formel: C₁₄D₁₀
CAS-nummer: 1517-22-2