Dimethyl sulfoxid-D6 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS til NMR spektroskopi
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
360000100 360000500
ACRO360000100EA 569 DKK
ACRO360000100 ACRO360000500
Dimethyl sulfoxid-D6 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS til NMR spektroskopi
Dimethyl sulfoxid-D6
Formel: D₃CS(O)CD₃
Kogepunkt: 189 °C (5 mmHg)
Massefylde: 1,19 g/cm³
Flammepunkt: 88 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002090
CAS-nummer: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %
TMS 0.02 to 0.04 v/v %