Deuterium oxid
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Water-D2, Heavy water
6672.1 6672.2 6672.3 6672.4
ROTH6672.1EA 0 DKK
ROTH6672.1 ROTH6672.2 ROTH6672.3 ROTH6672.4
Deuterium oxid
Deuterium oxid
Formel: D₂O
Molekylvægt: 20 g/mol
Kogepunkt: 101.3
Smeltepunkt: 3.8
Massefylde: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00044636
CAS-nummer: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 12,02984