Deuterium oxid (99.9% D)
Leverandør: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Water-D2, Heavy water
DLM-4-1000
DLM-4-99-1000
DLM-4-50
CAMBDLM-4-1000EA
0
DKK
CAMBDLM-4-1000
CAMBDLM-4-99-1000
CAMBDLM-4-50
Deuterium oxid (99.9% D)
Deuterium oxid
Formel:
D₂O Molekylvægt: 20 g/mol Kogepunkt: 101.3 Smeltepunkt: 3.8 Massefylde: 1.1 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00044636 CAS-nummer: 7789-20-0 EINECS: 232-148-9 Merck Index: 12,02984 |