Deuterium oxid 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Water-D2, Heavy water
166300100 166301000 166300010
ACRO166300100EA 315 DKK
ACRO166300100 ACRO166301000 ACRO166300010
Deuterium oxid 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
Deuterium oxid
Formel: D₂O
Kogepunkt: 101,3 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,105 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00044636
CAS-nummer: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 12,02984
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.75 %
Melting point 69 to 77 °C
GC ≥96.0 %