Benzen-D6
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
AE53.1 AE53.2
ROTHAE53.1EA 670.67 DKK
ROTHAE53.1 ROTHAE53.2
Benzen-D6
Benzen-D6
Formel: C₆D₆
Kogepunkt: 79 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –11 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003010
CAS-nummer: 1076-43-3
EINECS: 214-061-8
UN nummer: 1114
ADR: 3,II