Trifluoreddikesyre-D (99.5% D) for NMR spectroscopy
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: TFA-D
325310100 325310250 325311000
ACRO325310100EA 648 DKK
ACRO325310100 ACRO325310250 ACRO325311000
Trifluoreddikesyre-D (99.5% D) for NMR spectroscopy
Trifluoreddikesyre-D
Formel: F₃CCOOD
Kogepunkt: 75 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –15 °C
Massefylde: 1,5 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044563
CAS-nummer: 599-00-8
EINECS: 209-961-2
UN nummer: 2699
ADR: 8,I
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %