Trifluoreddikesyre-D (99% D) for NMR spectroscopy
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
TFA-D
166400050
166400100
166400250
166401000
ACRO166400050EA
287
DKK
ACRO166400050
ACRO166400100
ACRO166400250
ACRO166401000
Trifluoreddikesyre-D (99% D) for NMR spectroscopy
Trifluoreddikesyre-D
Formel:
F₃CCOOD Molekylvægt: 115.02 g/mol Kogepunkt: 75 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –15 °C Massefylde: 1.5 g/cm³ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00044563 CAS-nummer: 599-00-8 EINECS: 209-961-2 UN nummer: 2699 ADR: 8 I |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.1 % (Coulometric) |
D-Enrichment | ≥98.5 % |
GC | ≥96.0 % |