N,N-Dimethylformamid-D7 (99.5% D) for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: DMF-D7
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.11656.0009 1.11656.0001
1.11656.0009EA 6750 DKK
1.11656.0009 1.11656.0001
N,N-Dimethylformamid-D7 (99.5% D) for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylformamid-D7
Formel: DCOON(CD₃)₂
Molekylvægt: 80.04 g/mol
Kogepunkt: 152
Smeltepunkt: –60 °C
Massefylde: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 58
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003286
CAS-nummer: 4472-41-7
EINECS: 224-745-8
UN nummer: 2265
ADR: 3