N,N-Dimethylformamid-D7 99.5 atom % D NMR
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: DMF-D7
183600010 183600100
ACRO183600010EA 722 DKK
ACRO183600010 ACRO183600100
N,N-Dimethylformamid-D7 99.5 atom % D NMR
N,N-Dimethylformamid-D7
Formel: DCOON(CD₃)₂
Molekylvægt: 80.04 g/mol
Kogepunkt: 152
Smeltepunkt: –60 °C
Massefylde: 1.03 g/cm³
Flammepunkt: 58
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003286
CAS-nummer: 4472-41-7
EINECS: 224-745-8
UN nummer: 2265
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
D-Enrichment ≥99.4 %