Dichlormethan-D2
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Dichloromethane-d2, Methylene chloride-D2, Dichloromethane-[²H₂], Dideuteromethylene chloride, Methylene chloride-d2
AE55.1 AE55.2
ROTHAE55.1EA 1063.64 DKK
ROTHAE55.1 ROTHAE55.2
Dichlormethan-D2
Dichlormethan-D2
Formel: CD₂Cl₂
Kogepunkt: 40 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –97 °C
Massefylde: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000882
CAS-nummer: 1665-00-5
EINECS: 216-776-0
UN nummer: 1593
ADR: 6.1,III