Dichlormethan-D2 (99.9% D)
Leverandør: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Dichloromethane-d2, Methylene chloride-D2, Dichloromethane-[²H₂], Dideuteromethylene chloride, Methylene chloride-d2
DLM-23-10
DLM-23-10X0.75
DLM-23
CAMBDLM-23-10EA
0
DKK
CAMBDLM-23-10
CAMBDLM-23-10X0.75
CAMBDLM-23
Dichlormethan-D2 (99.9% D)
Dichlormethan-D2
Formel:
CD₂Cl₂ Molekylvægt: 86.92 g/mol Kogepunkt: 40 Smeltepunkt: –97 °C Massefylde: 1.36 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000882 CAS-nummer: 1665-00-5 EINECS: 216-776-0 UN nummer: 1593 ADR: 6.1 III |