Dimethyl sulfoxid-D6 (99.9% D) +1% V/V TMS til NMR spektroskopi
Leverandør: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
DLM-10TA-50 DLM-10TA-25
CAMBDLM-10TA-50EA 0 DKK
CAMBDLM-10TA-50 CAMBDLM-10TA-25
Dimethyl sulfoxid-D6 (99.9% D) +1% V/V TMS til NMR spektroskopi
Dimethyl sulfoxid-D6
Formel: D₃CS(O)CD₃
Kogepunkt: 189 °C (5 mmHg)
Massefylde: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 82 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002090
CAS-nummer: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0