Dimethyl sulfoxid-D6 99.9 atom % D + 1% TMS til NMR spektroskopi
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
181150100
181150250
181150500
ACRO181150100EA
588
DKK
ACRO181150100
ACRO181150250
ACRO181150500
Dimethyl sulfoxid-D6 99.9 atom % D + 1% TMS til NMR spektroskopi
Dimethyl sulfoxid-D6
Formel:
D₃CS(O)CD₃ Kogepunkt: 189 °C (5 mmHg) Massefylde: 1,19 g/cm³ Flammepunkt: 88 °C (closed cup) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002090 CAS-nummer: 2206-27-1 EINECS: 218-617-0 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.03 % (Coulometric) |
D-Enrichment | ≥99.85 % |
HPLC | ≥96.0 % |