Toluen-D8 99.5 atom % D + 0.03% (v/v) TMS for NMR spectroscopy
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Deuterotoluen
351500050 351500250
ACRO351500050EA 572 DKK
ACRO351500050 ACRO351500250
Toluen-D8 99.5 atom % D + 0.03% (v/v) TMS for NMR spectroscopy
Toluen-D8
Formel: C₆D₅CD₃
Kogepunkt: 110 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –84 °C
Massefylde: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 4 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044638
CAS-nummer: 2037-26-5
EINECS: 218-009-5
UN nummer: 1294
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 %
D-Enrichment ≥99.4 %