Acteone-D6 99.5 atom % D + 1% TMS for NMR spectroscopy
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Propanon-D6
181160100 181160500
ACRO181160100EA 465 DKK
ACRO181160100 ACRO181160500
Acteone-D6 99.5 atom % D + 1% TMS for NMR spectroscopy
Acteone-D6
Formel: D₃CC(O)CD₃
Kogepunkt: 55,5 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –93 °C
Massefylde: 0,87 g/cm³
Flammepunkt: –20 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044635
CAS-nummer: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN nummer: 1090
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %
HPLC ≥97.5 %