Acetonitril-D3 99 atom % D + 1% TMS for NMR spectroscopy
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Cyanomethane-D3, Acetonitrile-d3, Ethannitrile-D3, Trideuteroacetonitrile, Methyl-d3 cyanide, Methyl cyanide-D3, Acetonitrile-[²H₃]
214530100 214530250 214530500
ACRO214530100EA 584 DKK
ACRO214530100 ACRO214530250 ACRO214530500
Acetonitril-D3 99 atom % D + 1% TMS for NMR spectroscopy
Acetonitril-D3
Formel: D₃CCN
Molekylvægt: 44.03 g/mol
Kogepunkt: 80.7
Smeltepunkt: –46 °C
Massefylde: 0.844 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 2 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001881
CAS-nummer: 2206-26-0
EINECS: 218-616-5
UN nummer: 1648
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥98.5 %