Chloroform-D1 99.8 atom % D + 1% TMS for NMR spectroscopy
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Chloroform-D
166260250 166260500 166261000 166262500
ACRO166260250EA 277 DKK
ACRO166260250 ACRO166260500 ACRO166261000 ACRO166262500
Chloroform-D1 99.8 atom % D + 1% TMS for NMR spectroscopy
Chloroform-D1
Formel: CDCl₃
Molekylvægt: 120.38 g/mol
Kogepunkt: 60.8
Smeltepunkt: –64 °C
Massefylde: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000827
CAS-nummer: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN nummer: 1888
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %
TMS 0.9 to 1.1 v/v%