Chloroform-D1 99.8 atom % D + 1% TMS stabilised til NMR spektroskopi
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Stabilization: Stabilised with silver
368981000 368985000
ACRO368981000EA 875 DKK
ACRO368981000 ACRO368985000
Chloroform-D1 99.8 atom % D + 1% TMS stabilised til NMR spektroskopi
Chloroform-D1
Formel: CDCl₃
Kogepunkt: 60,8 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –64 °C
Massefylde: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000827
CAS-nummer: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN nummer: 1888
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 %
Stabilizer silver foil
D-Enrichment ≥99.75 %
TMS 1 v/v%