Chloroform-D1 ≥99.8% (Isotopic) with TMS (0.03 vol.%) stabilised, MagniSolv™ for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Chloroform-D
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03296.0025 1.03296.0100 1.03296.0500
1.03296.0025EA 313 DKK
1.03296.0025 1.03296.0100 1.03296.0500
Chloroform-D1 ≥99.8% (Isotopic) with TMS (0.03 vol.%) stabilised, MagniSolv™ for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Chloroform-D1
Formel: CDCl₃
Molekylvægt: 120.38 g/mol
Kogepunkt: 60.8
Smeltepunkt: 60.8 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000827
CAS-nummer: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN nummer: 1888
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Deuteration degree ≥ 99.8 %
Water (NMR, H₂O) ≤ 0.01 %
Tetramethylsilane (NMR-spectrum) 0.0003
Performance test (NMR-spectrum) passes test