Bivoks
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
5825.1 5825.2
ROTH5825.1EA 0 DKK
ROTH5825.1 ROTH5825.2
Bivoks
Bivoks
Smeltepunkt: ∼64 °C
Massefylde: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00132754
CAS-nummer: 8012-89-3
EINECS: 232-383-7