Petroleumbenzin, 80…110 °C
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
3259.1
3259.2
ROTH3259.1EA
0
DKK
ROTH3259.1
ROTH3259.2
Petroleumbenzin, 80…110 °C
Petroleumbenzin
Kogepunkt:
80…110 °C (1013 hPa) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00081849 CAS-nummer: 64742-49-0 EINECS: 265-151-9 UN nummer: 1268 ADR: 3,II |