Petroleumbenzin, 80…110 °C, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
23841.320EA 468 DKK
23841.320 23841.364
Petroleumbenzin, 80…110 °C, TECHNICAL
Petroleumbenzin
Kogepunkt: 80-100 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,69 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –10 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00081849
CAS-nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN nummer: 1268
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Density (20/4) 0.680 - 0.730
Distillation (min. 90 %) 80 - 110 °C