Petroleumbenzin, 60…95 °C, ekstra ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
292510025
292510010
292510100
ACRO292510025EA
927
DKK
ACRO292510025
ACRO292510010
ACRO292510100
Petroleumbenzin, 60…95 °C, ekstra ren
Petroleumbenzin
Kogepunkt:
60…95 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –40 °C Massefylde: 0,7 g/cm³ Flammepunkt: –20 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00081849 CAS-nummer: 64742-49-0 EINECS: 265-151-9 UN nummer: 3295 ADR: 3,II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3880 to 1.3920 (20°C, 589 nm) |
Boiling point | 60 to 95°C |
Density | (15°C) 0.690 to 0.710 g/ml |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |
n-Hexane | ≤2 % |
Benzene | ≤35 ppm |
Aromatics | ≤0.01 % |