Petroleumbenzin, 60…80 °C
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L13734.AU
L13734.0F
L13734.AUEA
385
DKK
L13734.AU
L13734.0F
Petroleumbenzin, 60…80 °C
Petroleumbenzin 64742-82-1
CAS No.: 8032-32-4
Flash Point: -10°(14°F)
Odour: Petroleum-like
Boiling Point: 60-80°
Merck Reference: 14,5489
UN No.: 1268
MDL No.: MFCD00081849
Kogepunkt:
60…80 °C Massefylde: 0,672 Flammepunkt: –10 °C (14 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
CAS-nummer:
8032-32-4 EINECS: 232-453-7 UN nummer: 1268 ADR: 3,II Merck Index: 14,5489 |