Petroleumbenzin, 40…80 °C for denaturation, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01769.1000 1.01769.6010 1.01769.6025 1.01769.9190
1.01769.1000EA 580 DKK
1.01769.1000 1.01769.6010 1.01769.6025 1.01769.9190
Petroleumbenzin, 40…80 °C for denaturation, Supelco®
Petroleumbenzin
Kogepunkt: 40…70 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0.666 g/cm³ (15 °C)
Flammepunkt: -10
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00081849
CAS-nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN nummer: 1268
ADR: 3 II