Petroleumbenzin, 50…70 °C, EMPLURA®, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00910.6025
1.00910.6025EA 9020 DKK
1.00910.6025
Petroleumbenzin, 50…70 °C, EMPLURA®, Supelco®
Petroleumbenzin
Kogepunkt: 50…70 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: < –20 °C
Massefylde: 0,654…0.67 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: <–21 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00081849
CAS-nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN nummer: 1268
ADR: 3,II