Petroleumbenzin, 40…65 °C, anhydrous, TECHNICAL (max. 0.01% aromatic hydrocarbons)
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
23837.325EA 446 DKK
23837.325 23837.291 23837.360 23837.462 23837.553
Petroleumbenzin, 40…65 °C, anhydrous, TECHNICAL (max. 0.01% aromatic hydrocarbons)
Petroleumbenzin
Kogepunkt: 40…65 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,65 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00081849
CAS-nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN nummer: 1268
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Distillation range 40 - 65 °C