Petroleumbenzin, 40…60 °C
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
T173.1 T173.2 T173.3 T173.5
ROTHT173.1EA 384.4 DKK
ROTHT173.1 ROTHT173.2 ROTHT173.3 ROTHT173.5
Petroleumbenzin, 40…60 °C
Petroleumbenzin
Kogepunkt: 40…60 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,65 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00081849
CAS-nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN nummer: 1268
ADR: 3,II