Petroleumbenzin, 40…60 °C
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L14649.AU
L14649.0F
L14649.AUEA
446
DKK
L14649.AU
L14649.0F
Petroleumbenzin, 40…60 °C
Petroleumbenzin 64742-82-1
CAS No.: 8032-32-4
Flash Point: -40°(-40°F)
Odour: Petroleum-like
Boiling Point: 40-60°
UN No.: 1268
MDL No.: MFCD00081849
Kogepunkt:
40…60 °C Massefylde: 0,660 Flammepunkt: –40 °C (–40 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
CAS-nummer:
8032-32-4 EINECS: 232-453-7 UN nummer: 1268 ADR: 3,II |