Petroleumbenzin, 40…60 °C, ekstra ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
124860025 124860050 124860250
ACRO124860025EA 803 DKK
ACRO124860025 ACRO124860050 ACRO124860250
Petroleumbenzin, 40…60 °C, ekstra ren
Petroleumbenzin
Kogepunkt: 40…60 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0,65 g/cm³
Flammepunkt: –55 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00081849
CAS-nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN nummer: 3295
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 % (K.F.)
Boiling point 40 to 60 °C
Density (20 °C) 0.64 to 0.66 g/ml
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %