Molecular sieve A4 (0,4 nm, 4 Å)
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
8471.1 8471.2
ROTH8471.1EA 0 DKK
ROTH8471.1 ROTH8471.2
Molecular sieve A4 (0,4 nm, 4 Å)
Molecular sieve A4 (0,4 nm, 4 Å)
Massefylde: 1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD03457537
CAS-nummer: 70955-01-0