Molecular sieve A4 (0,4 nm, 4 Å) 3 - 5 mm (0.12-0.20 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L05466.30 L05466.0B L05466.0I
L05466.30EA 575 DKK
L05466.30 L05466.0B L05466.0I
Molecular sieve A4 (0,4 nm, 4 Å) 3 - 5 mm (0.12-0.20 in)
Molecular sieve A4 (0,4 nm, 4 Å)
CAS No.: 70955-01-0 MDL No.: MFCD00131613
Massefylde: 1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03457537
CAS-nummer: 70955-01-0