Petroleumbenzin, 100…140 °C, ekstra ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
233020025
233020250
233020100
ACRO233020025EA
512
DKK
ACRO233020025
ACRO233020250
ACRO233020100
Petroleumbenzin, 100…140 °C, ekstra ren
Petroleumbenzin
Kogepunkt:
100…140 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –30 °C Massefylde: 0,74 g/cm³ Flammepunkt: 2 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00081849 CAS-nummer: 64742-49-0 EINECS: 265-151-9 UN nummer: 3295 ADR: 3,II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4070 to 1.4150 (20°C, 589 nm) |
Boiling point | 98 to 140°C |
Density | (15°C) 0.737 to 0.747 g/ml |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |
Benzene | ≤50 ppm |
Aromatics | ≤0.5 % |