Petroleumbenzin, 100…120 °C, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
23845.323EA
758
DKK
23845.323
23845.460
23845.551
Petroleumbenzin, 100…120 °C, GPR RECTAPUR®
Petroleumbenzin
Kogepunkt:
100…120 °C (1013 hPa) Massefylde: 0.7 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: –10 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00081849 CAS-nummer: 64742-49-0 EINECS: 265-151-9 UN nummer: 1268 ADR: 3 II |
Specifikationer Testresultater
Substances coloured by H₂SO₄ | Passes test |
Acidity | Max. 0.0003 meq/g |
Density (20/4) | 0.690 - 0.750 |
Distillation (min. 90 %) | 100 - 125 °C |
Evaporation residue | Max. 20 ppm |