, beads 8-12 mesh, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Molecular sieve 0.3 nm, 3A molecular sieve, Molecular sieve A3, Linde 3A, Sodium aluminium silicate
208582-1KG 208582-5KG
208582-1KGEA 1780 DKK
208582-1KG 208582-5KG
, beads 8-12 mesh, Fluka™
Molecular sieve 3A (0.3 nm, 3 Å)
Formel: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Smeltepunkt: 400 °C
Massefylde: 2 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00147627
CAS-nummer: 1318-02-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Form beads
Grain size 8 - 12 mesh Min. 95 %
Pore Size (Ång Ström) 3