Paraffin, liquid, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
24677.294EA 602 DKK
24677.294 24677.363
Paraffin, liquid, TECHNICAL
Paraffin
Kogepunkt: 300-500 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,872 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 215 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 8042-47-5
EINECS: 232-384-2
Merck Index: 13,07093
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Identification Passes test