Paraffin, highly liquid
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Wax Paraffin, Paraffin wax
9190.1 9190.2
ROTH9190.1EA 0 DKK
ROTH9190.1 ROTH9190.2
Paraffin, highly liquid
Paraffin
Kogepunkt: 300…450 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 195 °C
MDL Number: MFCD00131611
CAS-nummer: 8012-95-1
EINECS: 232-384-2