Paraffin, highly liquid, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Wax Paraffin, Paraffin wax
294365HEA 1830 DKK
294365H 29436EQ
Paraffin, highly liquid, GPR RECTAPUR®
Paraffin
Kogepunkt: 300…450 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 195 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00131611
CAS-nummer: 8012-95-1
EINECS: 232-384-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Density (20/20) 0.818 - 0.875
Viscosity (40°C) Max. 33.5 cSt