Molecular sieve 13X (1,0 nm, 10 Å), pellets, Ø 3.2 mm, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Linde 13X
334359-1KG 334359-5KG
334359-1KGEA 1910 DKK
334359-1KG 334359-5KG
Molecular sieve 13X (1,0 nm, 10 Å), pellets, Ø 3.2 mm, Fluka™
Molecular sieve 13X (1,0 nm, 10 Å)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00131613
CAS-nummer: 63231-69-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Particle Size 3.2 mm
Form pellets
Granulation complying
Pore Size (Ång Ström) 10