Molecular sieve 13X (1,0 nm, 10 Å), pellets, Ø 1.6 mm, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Linde 13X
334340-1KG 334340-5KG
334340-1KGEA 2130 DKK
334340-1KG 334340-5KG
Molecular sieve 13X (1,0 nm, 10 Å), pellets, Ø 1.6 mm, Fluka™
Molecular sieve 13X (1,0 nm, 10 Å)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00131613
CAS-nummer: 63231-69-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Diameter 1.6 mm
Granulation complying
Pore Size (Ång Ström) 10